Learn More
Corning™ Milieu NutriStem™ exempt de xéno-contaminants pour la culture des hPSC
Code produit. p-6960069
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 15637036
Marque: Corning™ 40051001B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet la culture à long terme des cellules souches pluripotentes humaines
Le milieu Corning NutriStem hPSC XF est un milieu défini, sans xéno, sans sérum, conçu pour favoriser la croissance et l’expansion de cellules souches pluripotentes (hiPS) et de cellules souches embryonnaires humaines (hES) dans un environnement sans alimentation.
  • Défini, sans xéno, sans sérum
  • Complet, prêt à l’emploi
  • Prolifération supérieure de cellules hES et hiPS non différenciées
  • Pluripotence stable et génotype sur culture à long terme
  • Largement testés et largement référencés
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule Cellules hES et hiPS non différenciées
    Classification Sans sérum, Sans xéno-contaminants, BPFa
    Forme Liquide
    Stérilité Stérile
    Avec additifs HSA
    À utiliser avec (application) Utilisation prévue : À des fins de recherche ou de commercialisation avancée uniquement
    Quantité 100 mL
    Contenu et stockage –25°C à –10°C
    Description Milieu exempt de xéno-contaminants pour la culture des hPSC