Learn More
Corning™ Milieu NutriStem™ exempt de xéno-contaminants pour la culture des hPSC
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
Le milieu Corning NutriStem hPSC XF est un milieu défini, sans xéno, sans sérum, conçu pour favoriser la croissance et l’expansion de cellules souches pluripotentes (hiPS) et de cellules souches embryonnaires humaines (hES) dans un environnement sans alimentation.
Défini, sans xéno, sans sérum Complet, prêt à l’emploi Prolifération supérieure de cellules hES et hiPS non différenciées Pluripotence stable et génotype sur culture à long terme Largement testés et largement référencés
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules hES et hiPS non différenciées |
| Classification | Sans sérum, Sans xéno-contaminants, BPFa |
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | HSA |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | –25°C à –10°C |
| Description | Milieu exempt de xéno-contaminants pour la culture des hPSC |