Learn More
Corning™ Microtubes
Tubes en PP spécialement conçus pour protéger les échantillons sensibles et offrir une sécurité supplémentaire contre les fuites et la contamination. Les microtubes à centrifuger Corning™ résistent à des forces allant jusqu’à 20 000 x g.
Marque: Corning™ 430915
Description
Tubes en PP spécialement conçus pour protéger les échantillons sensibles et offrir une sécurité supplémentaire contre les fuites et la contamination.Les microtubes à centrifuger Corning™ résistent à des forces allant jusqu’à 20 000 x g.
- Les microtubes à centrifuger en polypropylène Corning sont dotés de bouchons à vis qui fournissent un joint étanche.
- Choix de bouchon fixé avec joint torique en silicone ou bouchon de joint de rebord non fixé.
- Résiste à un maximum de 20 000 FCR.
- Stérile
Spécification
Bouchon à vis fixé avec joint torique de silicone | |
Polypropylène | |
Naturel | |
50/Bte | |
Bouchon à vis | |
20000 ×g |
Orange | |
2 mL | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Fond conique tenant debout tout seul | |
Microtube à centrifuger |