Learn More
Corning™ Sachets de stockage de microarray
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Description:
Pour 25 boîtes de stockage pour lames
Pour 5 boîtes d’expédition pour lames
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Sachets laminés de feuille de métal résistant aux déchirures, avec étiquette de marquage blanche de 3 x 4 po
- Scellables à chaud
- non stériles
Spécification
Spécification
| Description | Pour 25 boîtes de stockage pour lames |
| Quantité | 50/boîte |
| Couleur | Gris |
| Type | Sachet de stockage |
| À utiliser avec (application) | Microarrays imprimés |