Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™ haute concentration
La formulation à haute concentration (HC) est idéale pour les applications dans lesquelles une forte concentration protéique augmente la croissance des tumeurs ; permet à une prise de matrice de membrane basale Matrigel de maintenir son intégrité après injection sous-cutanée chez la souris
Marque: Corning™ 354263
Alert:
Remarque : éviter les cycles de congélation / décongélation répétés ; ne pas stocker la matrice dans un congélateur à dégivrage automatique
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
La matrice Corning Matrigel est une préparation de membrane basale solubilisée extraite du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm de souris (EHS), une tumeur riche en protéines de matrice extracellulaire, dont la laminine (un composant majeur), le collagène IV, les protéoglycanes de sulfate d’héparane, l’entactine / nidogène et un certain nombre de facteurs de croissance.
Spécification
-20°C | |
Matrice de membrane basale | |
Matrice Matrigel, concentration élevée, GFR, sans LDEV | |
Tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris |
Matrice Matrigel, concentration élevée, GFR, sans LDEV | |
Stérile | |
10 mL |