Learn More
Corning™ Agitateur à plateforme LSE
Les agitateurs à plateforme Corning LSE sont parfaits pour les applications de transfert Western, de coloration au gel et de mélange général. Livré en modèles à plateforme simple et double (30 x 30 cm) pour une capacité supplémentaire.
Marque: Corning™ 6704
843.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg
Description
L’agitateur à plateforme Corning™ LSE™ est un agitateur compact mais de grande capacité idéal pour les applications de transfert Western et de mélange général. La vitesse d’agitation réglable et l’inclinaison à 7 degrés fixe le rendent optimal pour la coloration des gels fragiles, ainsi que l’action plus intensive nécessaire pour le lavage des transferts.
La vitesse de l’agitateur à plateforme Corning peut être réglée de 2 à 60 tr/min et le minuteur peut être réglé pour 2 heures maximum ou pour un fonctionnement continu. L’unité est sûre pour une utilisation dans des environnements à température contrôlée jusqu’à 70°C. Elle est disponible dans des configurations à plateforme unique ou double à capacité élevée. Ces deux modèles robustes sont livrés avec une garantie de 5 ans.
Caractéristiques et avantages
- Profil bas et taille compacte
- Capacité de charge de 11 livres
- Tampons en caoutchouc antidérapant pour empêcher les récipients d’échantillons de se déplacer pendant le fonctionnement
- Modèle à double plateforme disponible pour une capacité accrue
Consultez les ressources ci-dessous pour voir les feuilles de vente avec les spécifications.
Spécification
230 V | |
Agitateur basculant à plateforme | |
Prise EU | |
Un seul niveau |