Learn More
Corning™ Pinces pour agitateur orbital LSE™
Code produit. 11343815 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacon Erlenmeyer 1 L
Flacon Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11343815
Marque: Corning™ 480114
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le maintien des flacons Erlenmeyer
À utiliser avec l’agitateur orbital Corning™ LSE™ et l’agitateur orbital à faible vitesse Corning™ LSE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Type de produit Pince
À utiliser avec (équipement) Agitateur orbital LSE™ et agitateur orbital LSE™ à faible vitesse