Learn More
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples
Click to view available options
Bloc simple ; microplaque PCR à 96 puits
Description
Les configurations à bloc simple et double sont utilisées dans les éléments chauffants pour bain sec numériques Corning LSE.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bain à sec LSE |
Matériau | Acier inoxydable |
No. of Places | 96 |
Type | Accessoire, bloc |
Dimension du tube | 100 μl |