Learn More
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimension du tube:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Description
Les configurations à bloc simple et double sont utilisées dans les éléments chauffants pour bain sec numériques Corning LSE.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1.5 ml |
À utiliser avec (équipement) | Bain à sec LSE |
Matériau | Acier inoxydable |
No. of Places | 24 |
Type | Bloc |
Dimension du tube | 1.5 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu