Learn More
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimension du tube:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les configurations à bloc simple et double sont utilisées dans les éléments chauffants pour bain sec numériques Corning LSE.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à sec LSE |
| Matériau | Acier inoxydable |
| No. of Places | 24 |
| Type | Bloc |
| Dimension du tube | 2 ml |