Learn More
Corning™ Centrifugeuse compacte LSE™
Code produit. 11931961 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité:
12 × 15 ml ou 6 × 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11931961
Marque: Corning™ 6755
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Centrifugeuse compacte idéale pour les sciences de la vie et les laboratoires de recherche industrielle
  • Vitesse maximum 6,000 tr/min/4,185 x g
  • Compatible avec une chambre froide
  • Faible encombrement
Quatre rotors angulaires disponibles (vendus séparément) :
  • Rotor de 15 ml avec une capacité de 12 tubes ; Rotor de 50 ml avec une capacité de 6 tubes ; Rotor 1.5/2.0 ml avec une capacité de 18 microtubes à centrifuger et un rotor à angle fixe avec une capacité combinée de 15/50 ml
  • Les rotors de 15 ml et 50 ml acceptent les tubes à essai à fond rond et à fond conique et comprennent des manchons de tube autoclavables.
  • L’unité peut également accueillir un rotor libre pour 6 tubes de 5 ml.
Les adaptateurs en option accueillent différentes tailles de tubes dont des tubes coniques standard et des tubes à fond rond.
Les autres caractéristiques comprennent un système de verrouillage de couvercle électronique, une protection contre la survitesse et un système de détection automatique de déséquilibre en cas d’arrêt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 × 15 ml ou 6 × 50 ml
Vitesse max. 6000 tr/min
FCR max. 4185 ×g
Réfrigéré Non
Hauteur (métrique) extérieure 26 cm
Longueur (métrique) extérieure 28 cm
Largeur (métrique) extérieure 37 cm
Dimensions (L x l x H) extérieures 28 x 37 x 26 cm (11 x 14.6 x 10.2 in.)
Alimentation électrique 120 V, 60 Hz
Rotor inclus Non