Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire à profil bas
Conception unique réduisant la hauteur d’empilage
Marque: Corning™ 3073
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 100 cm2 de surface de culture disponible
- Forme rectangulaire avec col incliné et bouchon en coin, pour faciliter le versement et améliorer l’accès au flacon pour le pipetage ou le raclage
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Produit disponible avec un traitement de surface Corning CellBIND™ breveté pour favoriser l’adhérence des cellules ou le traitement pour culture tissulaire
- Le bouchon ventilé dispose d’une membrane hydrophobe avec des pores de 0.2 μm fixée au bouchon, permettant un échange de gaz stérile homogène tout en réduisant le risque de contamination
- Graduations
- Intégrité testée à 100 %
- Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
Spécification
1.01 oz | |
HDPE | |
PE (polyéthylène) | |
Canted | |
Corning Cellbind | |
Stérile | |
100 cm2 |
Orange | |
30 ml | |
For optimal cell attachment and growth | |
Rectangulaires | |
Oui | |
Vent | |
30 mL |