Learn More
Corning™ Rack universel pour installation en carrousel pour pipeteur à canal unique Six Lambda Plus
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
6 pipettes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce support est conçu pour accueillir six pipettes Corning™ LambdaTM plus monocanal.
Spécification
Spécification
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Lambda™ plus |
| Type | Rack pour carrousel |
| À utiliser avec (équipement) | 6 pipettes |