Learn More
Corning™ Kit de démarrage de pipeteur Lambda Plus
Conçu pour les laboratoires sur le point de remplacer leurs anciens ensembles de pipeteurs et pour les clients qui souhaitent recevoir un nouvel ensemble de pipeteurs couvrant les volumes les plus couramment utilisés
Marque: Corning™ 4069
799.43 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de démarrage Lambda Plus est conçu pour les laboratoires sur le point de remplacer leurs anciens ensembles de pipeteurs et pour les clients qui souhaitent recevoir un nouvel ensemble de pipeteurs couvrant les volumes les plus couramment utilisés.
Le kit de démarrage Lambda Plus contient : quatre pipeteurs monocanal Lambda Plus fournis dans un emballage pratique avec des accessoires utiles (manuel, clé d’étalonnage, anneaux à code couleur, graisse pour tube ou piston et autocollants d’identification).
- Pipetteur monocanal Lambda Plus :
- 0,5 à 10 μl (Réf. catalogue 4071)
- 2 à 20 μl (Réf. catalogue 4072)
- 20 à 200 μl (Réf. catalogue 4074)
- 100 à 1 000 μl (Réf. catalogue 4075) - Rack à carrousel universel pour six pipeteurs monocanal
- Pointes de pipette Corning DockWorksμ :
- 10 ™l (Réf. catalogue 4135)
- 200 μl (Réf. catalogue 4138)
- 1 000 μl (Réf. catalogue 4140) - Cadeau offert : 1 sac-repas isotherme Corning
Spécification
1 | |
Lambda Plus | |
Kit de démarrage | |
Quatre pipeteurs monocanal, manuel, clé d’étalonnage, anneaux à code couleur, tube de graisse à piston, autocollants d’identification |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%