Learn More
Corning™ Supplément universel pour cultures ITS Premix
GREENER_CHOICE
Code produit. 10070791 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
20 mL
Formule:
Lyophilisé à partir d’une solution d’eau ; reconstituer dans 20 ml de dH2O (solution mère)
Lyophilisé à partir d’une solution d’eau ; reconstituer dans 5 ml de dH2O (solution mère)
Conditionnement:
20mL
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit. 10070791
Marque: Corning™ 354350
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Stimule la prolifération d’une variété de cellules dans des conditions sériques réduites. Le supplément universel de culture ITS Premix Corning™ contient de l’insuline, de la transferrine humaine et de l’acide sélénieux, les trois composantes les plus universellement essentielles des milieux de culture définis.
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C
Type de produit ITS Premix
Stérilité Stérilisation par filtration
Formule Lyophilisé à partir d’une solution d’eau ; reconstituer dans 20 ml de dH2O (solution mère)
Quantité 20 mL