Learn More
Corning™ Milieu sans sérum / sans protéines Sf9 Insectagro™, 1X, avec L-glutamine
Formulé pour soutenir la propagation des cellules d’insectes Sf9 en culture.
Marque: Corning™ 13-410-CV
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 3.76000kg
Description
- Répond aux exigences des cultures Sf9 et Sf21
- Culture dans des incubateurs sans CO2, non humidifiés à 27°C
- Affichez à la fois les qualités de culture monocouche et en suspension
- Avec leurs temps de doublage rapides de 18 à 22 heures, les cellules Sf9 sont facilement mises à l’échelle jusqu’à de grandes cultures à l’aide de bioréacteurs
- Capable d’exprimer des protéines de pleine longueur
- Ont été rapportés pour produire certaines protéines jusqu’à 20 % de la protéine totale
Informations sur la commande
Les milieux liquides et en poudre sont conditionnés en PET avec des joints inviolables ; expédiés à température ambiante. Les certificats d’analyse pour chaque lot sont disponibles sur demande auprès de Mediatech.
Compliance
Les produits liquides sont testés pour leur stérilité conformément aux directives de la FDA pour la fabrication de produits de diagnostic in vitro (janvier 1994) pour leur étiquetage stérile.
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
Stérile | |
0,1364 UE/ml | |
6,7 | |
RUO |
1 X | |
Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM), sans protéine | |
Glutamine | |
Culture de cellules d’insectes | |
6 x 500 mL | |
Originaire du laboratoire de pathologie des insectes de l’USDA, de la lignée cellulaire IPLBSF-21, dérivée du tissu ovarien de la nymphe du ver de l’armée d’automne |
Usage exclusivement réservé à la recherche.