Learn More
Corning™ Chambre d’hybridation
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
Profondeur standard
Description
- En PC, non stérile
- Un joint torique et des clips de montage garantissent l’étanchéité à l’eau de la chambre réutilisable dans des bains-marie et à l’air dans les étuves d’hybridation
- La base présente des puits pouvant contenir jusqu’à 10 μl d’eau afin de maintenir un taux d’humidité intérieur optimal
- La profondeur intérieure accrue permet l’hybridation de lames individuelles et l’installation de deux réseaux face à face pour procéder ensuite à une hybridation à l’aide d’une seule cible marquée
- Utilisée avec des lamelles à bords en relief plus épais ou plus hauts que ceux des lamelles fines standard
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Matériau | PC |
| Type | Chambre d’hybridation |
| À utiliser avec (application) | La base présente des puits pouvant contenir jusqu’à 10 μl d’eau afin de garantir un taux d’humidité intérieur optimal ; la profondeur intérieure accrue permet l’hybridation de lames individuelles et l’installation de deux réseaux face à face pour procéder ensuite à une hybridation à l’aide d’une seule cible marquée |