Learn More
Corning™ Interleukine-2 (IL-2), recombinant humain
Élicite une gamme de réponses provenant de nombreux types de cellules
Marque: Corning™ 356043
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Début janvier 2014, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés
Description
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
- Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
- Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
- Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les cytokines sont une classe de molécules de signalisation ou de médiateurs intercellulaires (protéines, peptides et glycoprotéines) qui affectent principalement les cellules du système immunitaire ; cependant, elles peuvent affecter divers types de cellules en dehors du système immunitaire. Elles diffèrent des hormones classiques en ce qu’elles sont produites par un certain nombre de types de tissus ou de cellules plutôt que par des glandes spécialisées. Les effets des cytokines sur les cellules peuvent donner des résultats différents. Certaines cytokines provoquent une prolifération cellulaire, tandis que d’autres peuvent provoquer une chimiotaxie entre les types de cellules, d’autres encore peuvent même causer la mort cellulaire. Les cytokines et les facteurs de croissance sont similaires dans leur structure et leur mécanisme d’action. Les deux lient et initient des voies de signalisation et beaucoup partagent plusieurs composants de signalisation intracellulaires.
Corning propose une gamme de cytokines et de glycoprotéines dérivées de différentes espèces. Ces cytokines ont été utilisées pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire des réponses immunitaires à médiation cellulaire dans divers types de cellules.
1Réactifs de référence IL-2 Jurkat du programme de modification de la réponse biologique.
Spécification
Humaine | |
IL-2, recombinant humain | |
50 000 U | |
Stérile |
Congelées dans un tampon phosphate de sodium 55 mM, contenant 53 mM de saccharose et 0,4 % HSA | |
gt;96 % par analyse SDS-PAGE | |
E. coli recombinant | |
-70°C |