Learn More
Corning™ Bouchon de transfert aseptique jetable GL 45
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Réduit la contamination et améliore la productivité des opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou de l’élimination de milieux et de cellules
Marque:  Corning™ 3562
Code produit. 11359464
  • 438.22€ / 2 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces bouchons de transfert aseptique jetables pour flacon d’agitation Corning™ améliorent la productivité de vos opérations de culture cellulaire lors de l’ajout ou du retrait de milieux et de cellules. Ces bouchons de transfert aseptiques sont stériles (10-6 SAL), fournis en conditionnement double individuel ; ils s’adaptent aux bras latéraux sur les flacons d’agitation jetables Corning™.
  • Le bouchon est fabriqué en PE haute densité ; autoclavage déconseillé.
  • Le port d’aération se termine par un filtre d’aération de 25 mm de diamètre avec une membrane en PVDF avec des pores de 0,2 μm et un raccord cannelé.
  • Le port de transfert de liquide possède une extrémité interne avec un tube plongeur en polypropylène rigide coudé pour atteindre le fond du flacon. Sur son côté externe, le port dispose d’une tubulure flexible scellable à chaud, résistant aux produits chimiques, de 1/8 po (3,2 mm) de dia. int. et de 1/4 po de dia. ext. L’extrémité de la tubulure comprend un connecteur mâle Luer-Lock scellé par un bouchon de scellage femelle Luer
  • Conçu pour les applications de culture de cellules adhérentes et en suspension et optimisé pour une utilisation avec les microportoirs Corning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacon d’agitation en plastique de 1 L
1/boîte
Oui
2/carton
GL 45
Stérile
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.