Learn More
Corning™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel, pointe plate, 0,2 mm
Pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning–Conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
Marque:  Corning™ 4884
198.66 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10324751
  • 217.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pointes de pipettes en polypropylène pour dépôts sur gel Corning™ sont conçues avec une extrémité capillaire plate d’épaisseur 0,2 mm facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale. Conçu pour une utilisation avec des pipettes ultra-micro - 200 pointes/racks, non stériles, exempts de RNase/DNase, apyrogènes et sans traces de métaux de la marque Gilson™ et d’autres marques populaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Naturel
8,3cm
Sans DNase / RNase
Dépôts sur gel
Polypropylène
Non stérile
3,26 in
0,2mm
L’extrémité capillaire facilite l’accès aux gels pour électrophorèses verticale et horizontale et aux pipettes ultra-micro
rack
Plat