Learn More
Corning™ Portoirs pour tubes à centrifuger en mousse Premium Quality
Pour tubes à fond conique
32.57€ - 46.05€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à centrifuger |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PS |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Tubes de centrifugation à fond conique |
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10393023
|
Corning™
431355 |
50 | Tubes (15 ml), Tubes (17,5 mm) |
32.57€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10164212
|
Corning™
4365 |
25 | Tubes (29,1 mm), Tubes (50 ml) |
46.05€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546813
|
Corning™
4366 |
25 | Tubes (15 et 50 ml) |
44.71€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En mousse PS
- Produit robuste et léger pour le rangement économique de tubes à centrifuger Corning
- Le portoir standard est prévu pour les tubes de 15 ou 50 ml uniquement ; le portoir universel accueille simultanément les tubes de 15 et 50 ml
Spécification
Rack pour tubes à centrifuger | |
PS | |
Tubes de centrifugation à fond conique | |
20/Bte |
Non autoclavable | |
Non stérile | |
20/carton |