Learn More
Corning™ Rack pour tubes à centrifuger à fond conique
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Positions:
25
50
Capacité:
Tubes (15 et 50 ml)
Tubes (15 ml), Tubes (17,5 mm)
Tubes (29,1 mm), Tubes (50 ml)
Conditionnement:
20 pièces
Description
Ces racks en mousse de polystyrène sont conçus pour accueillir 50 tubes Corning à centrifuger en plastique à fond conique de 15 ml.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à centrifuger |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité | Tubes (15 ml), Tubes (17,5 mm) |
| Matériau | PS |
| Positions | 50 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de centrifugation à fond conique |
| Nbre par carton | 20/carton |
| Nb par paquet | 20/Bte |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 17,5 mm |