Learn More
Corning™ Systèmes de conditionnement flexibles : Sachets de prélèvement EVA
Répondent aux exigences de la FDA comme dispositif médical au sens du document 510K
63.80€ - 101.83€
Spécification
Matériau | Éthyl-vinyle-acétate |
---|---|
Nbre par carton | 1 de chaque |
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Détails du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Détails du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17263574
|
Corning™
91-200-39 |
20 L | Prise et connecteur MPC mâles ; raccord cannelé de 0,25 po connecté directement au sachet ; valve et raccord Luer femelle |
74.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15316391
|
Corning™
91-200-05 |
5 L | Connecteur MPC mâle ; Raccords Luer mâle et femelle connectés via la tubulure |
88.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17253574
|
Corning™
91-200-36 |
10 L | Prise MPC mâle, connecteur MPC mâle avec raccord cannelé de 0,25 po directement connecté au sachet, à la valve et au raccord Luer femelle |
71.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17233574
|
Corning™
91-200-02 |
2 L | Connecteur MPC mâle ; Raccords Luer mâle et femelle connectés via la tubulure |
73.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17243574
|
Corning™
91-200-20 |
20 L | Raccords Luers mâles et femelles connectés via tubulure ; 2 pinces à glissière par tube ; port de sachet cannelé de 0,25 po |
101.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17223574
|
Corning™
91-200-01 |
1 L | Connecteur MPC ; raccords Luer mâle et femelle connectés via la tubulure |
63.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15374675
|
Corning™
91-200-10 |
10 L | Connecteur MPC mâle ; Raccords Luer mâle et femelle connectés via la tubulure |
90.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Offrent une qualité inégalée à l’industrie biopharmaceutique. Les sachets sont conçus comme des alternatives rapides, pratiques et économiques aux récipients à paroi rigide.
- Fournis dans une configuration suspendue pour une fonctionnalité supérieure
- Le connecteur MPC mâle et les raccords Luer mâle et femelle sont connectés au sachet au moyen d’une tubulure souple scellable à chaud résistant aux produits chimiques
- L’EVA (éthylène-acétate de vinyle) est un copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle ; il est reconnu pour sa souplesse et sa longévité exceptionnelles
Applications biopharmaceutiques
Informations sur la commande
La gamme complète des sachets englobe des conteneurs de prélèvement (port inférieur et port de face), des revêtements de réservoir (2D et 3D), des sachets de cryoconservation, des sachets d’expansion cellulaire, des sachets pour des récipients HYPERStack™ et des sachets agitateurs de culture cellulaire. Les sachets de prélèvement, les conteneurs de prélèvement et les conteneurs de milieux sont vendus séparément.
Spécification
Éthyl-vinyle-acétate | |
1 de chaque | |
1/boîte |