Learn More
Corning™ Cryotubes à filetage interne et externe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10504591 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Type de base:
Conique, à base autostable
Rond
Rond (autostable)
Rond, autostable
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10504591
Marque: Corning™ 430658
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage externe Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
  • Fabriqués en PP pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
  • Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts.
  • Les flacons autostables ont une base spéciale qui leur permet d’être verrouillés dans un rack et un plateau cryogénique (réf. 431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Matériau PP
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 1,2 ml
Graduée Oui
Comprend Rondelle de silicone pour un joint étanche, rack en polystyrène extrudé à 50 positions avec chaque boîte pour un transport facile
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Plage de températures (métrique) -196°C
Type de filetage Externe
Type de base Conique, à base autostable
Volume (métrique) total 1,2 ml
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 41,5 mm
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans RNase / DNase
Marking Spot Oui