Learn More
Corning™ Cryotubes à filetage interne et externe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10340412 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Type de base:
Conique, à base autostable
Rond
Rond (autostable)
Rond, autostable
missing translation for 'unitSize'
500 pièces
Product Code. 10340412
missing translation for 'mfr': Corning™ 430659
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Rack en PS extrudé à 50 positions avec boîte, pour un transport facile
Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage externe Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
  • Fabriqués en polypropylène pour résister à des températures allant jusqu’à -196°C.
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé.
  • Les flacons autonomes de 2 ml sont disponibles en cinq couleurs de bouchons
  • .
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec inserts
  • Les flacons autonomes ont une conception de base spéciale leur permettant d’être verrouillés dans un rack cryogénique et un plateau (réf. 431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîte
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Orange
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Matériau PP
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 ml
Graduée Oui
Comprend Rondelle de silicone pour un joint étanche, rack en polystyrène extrudé à 50 positions avec chaque boîte pour un transport facile
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Plage de températures (impériale) -320,8°F
Plage de températures (métrique) -196°C
Type de filetage Externe
Type de base Rond, autostable
Volume (métrique) total 2 mL
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 48,7 mm
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans RNase / DNase
Marking Spot Oui