Learn More
Corning™ Flacons stériles en polystyrène jetables Easy Grip
Utilisés comme récepteurs de rechange pour les systèmes de filtration stériles jetables Corning ou comme flacons de stockage. Les flacons stériles jetables Corning™ sont faciles à saisir et idéals pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses.
Marque: Corning™ 431175
95.37 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Flacons en polystyrène jetables pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
- Le style Corning à profil bas a des côtés faciles à saisir qui facilitent la manipulation
- Les bouchons à joint (45 mm) fournissent un joint étanche et aident à minimiser les risques de contamination.
- Les flacons peuvent être utilisés avec les systèmes de filtration sous vide Corning avec des tailles de col de 45 mm (réf. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 et 431174).
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Bouchon à joint orange en PEHD | |
24/carton | |
24/boîte | |
150 ml |
Polystyrène | |
Applications : Stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses | |
4.5 cm | |
2/Bte | |
Flacon de stockage gradué à prise facile |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant