Learn More
Corning™ Pipettes Pasteur en verre jetables
Étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement. Corning™ Les pipettes Pasteur jetables en verre sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie.
Marque: Corning™ 7095B-5X
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.22200kg
Description
Étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement.Les pipettes Pasteur en verre jetables Corning™ sont idéales pour les transferts non volumétriques dans les études bactériologiques, immunologiques, hématologiques et sérologiques.
Les pipettes Pasteur jetables en verre Corning sont disponibles en conditionnements pratiques. Usage unique pour éliminer tout risque de contamination croisée d’échantillons ou de réactifs de laboratoire précieux. Ces pipettes présentent un étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le cotonnage. Elles sont idéales pour les travaux de transfert non volumétrique rapides dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie, ainsi que dans les procédures de chimie clinique et de banque de sang.
Les pipettes de la série “B” sont en verre sodocalcique. Les pipettes de la série “D” sont en verre borosilicaté.
Spécification
Non | |
0,65 cm | |
Non stérile | |
5,75 in | |
14,6 cm | |
Oui |
0,255 in | |
Verre sodocalcique | |
Étranglement 2,54 cm (1 in) sous l’extrémité haute | |
Rond | |
Pipette Pasteur non cotonnée |