Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en verre à fond conique jetables
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 ml
15 ml
50 mL
Conditionnement:
125 pièces
72 pièces
Description
Ces tubes présentent une épaisseur de paroi uniforme plus constante, une pointe conique bien formée et un rayon de pointe durable. Les tubes sont conçus pour résister à la centrifugation jusqu’à 3 000 FCR.
Les bouchons à vis sont vendus séparément. Le produit est fourni non stérile.Pour les bouchons à vis, voir réf. N° 9998-13, 99999-13 pour s’adapter à la réf. N° 99502-5 ; voir n° de réf. N° 9998-15, 99999-15 pour s’adapter à la réf. N° 99502-10, 99502-15 ; voir n° de réf. N° 9999-24 pour s’adapter à la réf. N° 99502-50
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nbre par carton | 72 |
| Nb par paquet | 72 |
| Diamètre du filetage | 24-400 |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Cylindrique |
| Longueur (métrique) | 137 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |