Learn More
Corning™ Dispase
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Les matrices extracellulaires Corning (ECM) permettent aux chercheurs d’imiter les environnements in vivo pour les applications de culture cellulaire 2D et 3D.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Récupération des cultures cellulaires sur la matrice de membrane basale BD Matrigel™ |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Métalloprotéase de Bacillus polymyxa |
| Quantité | 100 ml |
| Type de produit | Dispase |
| Poids moléculaire | 36 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dispase
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .