Learn More
Corning™ Tige magnétique pour récupération des barreaux d’agitation
S’utilise avec : Modèles d’agitation
Marque: Corning™ 6970SR
11.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
La tige de récupération de barreaux d’agitation Corning contient un aimant puissant pour retirer une barre d’agitation de tous les récipients en verre et en plastique utilisés dans le laboratoire. Le récipient doit être retiré de l’agitateur magnétique avant d’utiliser la tige de récupération, car l’aimant à haute puissance de l’agitateur annule celui de la tige d’agitation. La poignée est conçue pour une récupération ergonomique et facile. La tige de récupération est disponible à raison de une par boîte.
Spécification
Modèles d’agitation | |
Accessoire, tige de récupération de barreaux d’agitation |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
11Minutes
24Secondes
21