Learn More
Corning™ Systèmes de recharge DeckWorks™ avec pointes standard
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Les systèmes de recharge Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, 300 μl et 1 000 μl et permettent un rechargement pratique et économique des racks à charnière durables Corning DeckWorks. Les plateaux de recharge DeckWorks sont emballés dans des plateaux transparents pour faciliter l’identification des pointes, ne nécessitent aucun dispositif de transfert, économisent de l’espace et minimisent les déchets d’emballage. Bien que les pointes de pipettes soient fabriquées à partir de résines vierges de qualité médicale, les plateaux de recharge et les bases de rack sont fabriqués à partir de 100 % de polypropylène recyclé. Les plateaux et racks non stériles sont autoclavables à la vapeur.
Les pointes à faible liaison Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, et 300 μl. La technologie à faible liaison exclusive réduit la tension superficielle sur la paroi intérieure de la pointe. Disparition des écoulements et / ou autres dégradations subséquentes d’échantillons dues aux pointes en silicone. Les pointes à faible liaison DeckWorks sont idéales pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats. Applications spéciales : pipetage précis de réactifs, d’ADN, de protéines et / ou de peptides coûteux.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 300 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de pointe | Rond |
| Conditionnement | Système de recharge |
| Graduée | Oui |
| Gamme de produits | DeckWorks |
| Matériau | Polypropylène |