Learn More
Corning™ Systèmes de recharge DeckWorks™ avec pointes standard
Code produit. 11343655 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1 à 10μl
1 à 200 μl
1 à 300 μl
100 à 1000μl
Couleur:
Jaune
Naturel
Conditionnement:
3072 pièces
3840 pièces
768 pièces
960 pièces
Code produit. 11343655
Marque: Corning™ 4129
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Emballés sous la forme de plateaux transparents pour facilement identifier les pointes. Systèmes de recharge Corning™ Deckworks™ avec pointes standard fournissant une recharge pratique et économique de racks à charnières durables.
Les systèmes de recharge Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, 300 μl et 1 000 μl et permettent un rechargement pratique et économique des racks à charnière durables Corning DeckWorks. Les plateaux de recharge DeckWorks sont emballés dans des plateaux transparents pour faciliter l’identification des pointes, ne nécessitent aucun dispositif de transfert, économisent de l’espace et minimisent les déchets d’emballage. Bien que les pointes de pipettes soient fabriquées à partir de résines vierges de qualité médicale, les plateaux de recharge et les bases de rack sont fabriqués à partir de 100 % de polypropylène recyclé. Les plateaux et racks non stériles sont autoclavables à la vapeur.
Les pointes à faible liaison Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, et 300 μl. La technologie à faible liaison exclusive réduit la tension superficielle sur la paroi intérieure de la pointe. Disparition des écoulements et / ou autres dégradations subséquentes d’échantillons dues aux pointes en silicone. Les pointes à faible liaison DeckWorks sont idéales pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats. Applications spéciales : pipetage précis de réactifs, d’ADN, de protéines et / ou de peptides coûteux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 à 1000μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Format Rack
Type de pointe Rond
Conditionnement Système de recharge
Graduée Oui
Gamme de produits DeckWorks