Learn More
Corning™ Pointes de pipettes non stériles DeckWorks
Pointe universelle convenant aux racks à charnière DeckWorks facilitant l’empilage des racks
Marque:  Corning™ 4116
Code produit. 11951841
  • 75.59€ / 960 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les pointes universelles Corning dans les racks à charnière DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, 300 μl et 1 000 μl. Les pointes de 10 μl, 300 μl et 1 000 μl sont plus longues et offrent un meilleur accès aux microtubes à centrifuger (1,5 ml) et aux tubes à centrifuger à fond conique standard (15/50 ml) Les racks à 96 pointes robustes sont conçus pour les cycles d’autoclave à vapeur répétés et peuvent être réutilisés en enlevant le plateau à pointes gris vide et en le remplaçant par un nouveau plateau de recharge de 96 pointes du système de recharge DeckWorks. Les pointes de pipettes DeckWorks de 300 μl Corning sont prévues pour les instruments multicanaux de 300 μl les plus populaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Naturel
Hinged Rack
Rack à charnière
Non stériles
Pointe universelle convenant aux racks à charnière DeckWorks facilitant l’empilage des racks
Universel
DeckWorks™