Learn More
Corning™ Pointes de pipettes non stériles sur rack à charnière à faible liaison DeckWorks™
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Les pointes à faible liaison Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, et 300 μl. La technologie à faible liaison exclusive réduit la tension superficielle sur la paroi intérieure de la pointe. Disparition des écoulements et / ou autres dégradations subséquentes d’échantillons dues aux pointes en silicone. Les pointes à faible liaison DeckWorks sont idéales pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats. Applications spéciales : pipetage précis de réactifs, d’ADN, de protéines et / ou de peptides coûteux.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Conçues pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier considérablement les résultats |
| Format | Portoir à charnières |
| Type de pointe | Faible rétention, Rond |
| Conditionnement | Portoir à charnière |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Graduée | Oui |
| Gamme de produits | DeckWorks |
| Afficher plus |