Learn More
Corning™ Boîtes de culture non traitées
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Surface de culture:
148 cm2
21 cm2
55 cm2
8 cm2
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
500 pièces
60 pièces
Description
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
- Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
- L’empilage des microbilles facilite la manipulation
- Les évents permettent des échanges gazeux homogènes
- Stérile
- Stérile
- Apyrogènes
Style de boîte (mm) = diamètres réels de surface de croissance : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
N° de cat. 431111, boîtes carrées avec dimensions intérieures inférieures de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Pour les boîtes en PS traitées pour culture cellulaire : La boîte 430293 comprend des portoirs de six sachets qui contiennent six pochettes de 10 boîtes chacune – cela permet de minimiser les risques de contamination des boîtes inutilisées une fois que la pochette est ouverte. Fournies en pochettes de 20 boîtes (sauf la boîte de 150 x 25 mm qui est conditionnée en pochettes de cinq et la boîte 245 x 245 mm qui est livrée en pochettes de quatre).
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 2,4 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 8 cm2 |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |