Learn More
Corning™ Microplaques de cristallisation de protéines CrystalEX™ à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10039661 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Traitement de surface:
Liaison élevée
Non traité
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10039661
Marque: Corning™ 3773
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la cristallisation de protéines à haut rendement par diffusion de vapeur en goutte assise
Microplaques à 96 puits
  • Avec 96 grands puits-réservoirs (réactif) et 96 puits à protéines correspondants
  • Les puits à protéines à fond conique permettent d’améliorer le centrage de la goutte de protéines.
  • Compatible avec les pipettes manuelles et automatiques
  • La conception des puits fusionnés innovante fournit un espace pour la vapeur efficace permettant la cristallisation protéique.
  • Les puits-réservoirs et les puits à protéines sont positionnés de manière à être compatibles avec les équipements de distribution à plusieurs têtes.
Microplaque à 384 puits
  • Conformes aux dimensions standard ANSI/SBS pour microplaques
  • Idéales pour le dosage de cristal entièrement automatisé
  • Avec 192 puits-réservoirs et 192 puits à protéines correspondants
  • Les puits à protéines à fond plat sont optimisés pour l’imagerie des cristaux.
  • Les puits-réservoirs et les puits à protéines sont positionnés de manière à être compatibles avec les équipements de distribution à plusieurs têtes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Comprend 96 puits de réservoir à fond plat et 96 puits de protéines à fond conique
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 50/carton
Profondeur (métrique) 3,1 mm