Learn More
Corning™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
Marque: Corning™ 431120
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.02202kg
Description
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
- Les racks réutilisables sont conçus pour être utilisés avec la plupart des flacons cryogéniques
- Les numéros La référence 431131 dispose d’une fonction de verrouillage à utiliser avec tous les flacons à base autostable Corning
- Les numéros La référence 431121 accepte uniquement les flacons cryogéniques à filetage interne.
Spécification
Orange | |
Carré | |
Stockage des flacons à filetage interne et externe | |
Couvercle sérigraphié | |
121°C | |
-196°C | |
13,3 x 13,3 x 9,5 cm | |
13,3 cm | |
13,3 cm | |
9,5 cm |
Polycarbonate | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
81 (Flacons de 4 à 5 ml à filetage interne ou externe) | |
249,8°F | |
-320,8°F | |
9 x 9 | |
5,25 in | |
5,25 in | |
3,75 in | |
3,58 kg |