Learn More
Corning™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
Code produit. 10659351 Tous les produits Corning Produits
100 (flacon à filetage interne de 2 ml), 10 x 10, 2 in, 10 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Capacité:
100 (flacon à filetage interne de 2 ml)
81 (Flacons de 1 à 2 ml à filetage interne ou externe)
81 (Flacons de 4 à 5 ml à filetage interne ou externe)
Matrice de tubes:
10 x 10
9 x 9
Hauteur (impériale):
2 in
3,75 in
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10659351
Marque: Corning™ 431121
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
Pour le stockage des flacons à filetage interne et externe à des températures allant jusqu’à –196°C (–320,8°F)
  • Les racks réutilisables sont conçus pour être utilisés avec la plupart des flacons cryogéniques
  • Les numéros La référence 431131 dispose d’une fonction de verrouillage à utiliser avec tous les flacons à base autosable Corning
  • Les numéros La référence 431121 accepte uniquement les tubes cryogéniques à filetage interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
À utiliser avec (application) Stockage des flacons à filetage interne et externe
Capacité 100 (flacon à filetage interne de 2 ml)
Comprend Couvercle sérigraphié
Température max. (impériale) 249,8°F
Température max. (métrique) 121°C
Température (impériale) min. -320,8°F
Température min. (métrique) -196°C
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 13,3 x 13,3 x 5,1 cm
Longueur (impériale) 5,25 in
Longueur (métrique) 13,3 cm
Largeur (impériale) 5,25 in
Largeur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,1 cm
Poids (métrique) 1,95 kg
Nom du produit
Corning™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques >