Learn More
Corning™ Accessoires du système de transfert liquide 96 puits Costar™ Transtar™-96 : Revêtements pour réservoir
À utiliser avec des plaques à 96 puits
200.05€ - 226.82€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéale pour les pipettes multicanaux à remplissage répétitif |
Nbre par carton | 100/carton |
Nb par paquet | 1/Bte |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10143811
|
Corning™
4876 |
Liner à réservoir ouvert |
200.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10407611
|
Corning™
4878 |
Réservoir 8 canaux |
220.18€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10311441
|
Corning™
4877 |
Réservoir 12 canaux |
226.82€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser avec des plaques à 96 puits
- Disponibilité au format ouvert, 8 ou 12 canaux
Spécification
Stérile | |
Idéale pour les pipettes multicanaux à remplissage répétitif | |
100/carton | |
1/Bte |