Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer pour systèmes fermés
Avec bouchons de transfert préassemblés
Marque: Corning™ 11502
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Des solutions complètes pour systèmes fermés sont proposées avec un bouchon de transfert aseptique préassemblé dans un flacon Erlenmeyer en polycarbonate. Un récipient préassemblé offre une solution aseptique complète. Il est disponible pour des flacons de 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 3 L et 5 L.
Les bouchons de transfert possèdent deux ports : L’un des ports se termine par un filtre de 0,2 μm et l’autre est une tubulure flexible scellable à chaud et à résistance chimique, se terminant par un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord rapide en polycarbonate mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Les tailles varient de 125 mL à 5 L
- Types de connecteurs de tubulure MLL ou MPC
- Conditionnement individuel
- Double ensachage
- Niveau garanti d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Spécification
Noir | |
Système Cell Factory EasyFill | |
100 mm | |
Polystyrène | |
Flacon avec pale d’agitation | |
2 | |
Oui | |
Stérile | |
Non ventilé |
PEHD vierge | |
3/8 in | |
5 L | |
Idéal pour les travaux de culture | |
Vertical | |
1/Paquet | |
Large | |
À baffles | |
100 mm |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.