Learn More
Corning™ Plaques en polypropylène transparent à volume extensible à 96 puits
Une solution qui nécessite moins d’espace tout en assurant une compatibilité intégrale avec les instruments
321.93€ - 367.90€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans Dnase, ni RNase |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10091462
![]() |
Corning™
3343 |
Non stérile |
321.93€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10274972
![]() |
Corning™
3344 |
Stérile |
367.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de dix
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et RNase
Spécification
Sans Dnase, ni RNase | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Fond en V | |
10/boîte |
Étalon | |
8 x 12 | |
PP | |
Non traité | |
50/carton | |
50/carton |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Plaques en polypropylène transparent à volume extensible à 96 puits