Learn More
Corning™ Réceptacle CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Matériau : Plastique ; À utiliser avec : Incubateur
Marque:  Corning™ 3331
Code produit. 10051442
  • 241.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Un dispositif d’empilage modélise la surface supérieure de la chambre CellSTACK™ en emboîtant les nervures de renforcement en toute sécurité. Il permet d’optimiser l’espace de l’incubateur tout en assurant un dégagement à des fins de ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incubateur
Plastique
Empileur
Incubateur