Learn More
Corning™ Bioréacteur jetable CELLine
Flacon de culture pour un produit sécrété, l’expression de protéines recombinantes et la production à haut débit d’anticorps monoclonaux (MAb)
Marque: Corning™ 353137
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.89670kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Bioréacteur jetable Corning™ CELLine pour la production d’anticorps et de protéines recombinantes.
Spécification
1000 ml | |
25/Carton | |
Oui |
Bouchon en métal, bouchon en plastique, bouchon en mousse ou bouchon en coton pour les applications de culture cellulaire | |
1/Paquet |