Learn More
Eau de qualité culture cellulaire testée à l’eau stérile USP
BIOPHARMA
Code produit. 15393651
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Conditionnement:
Conteneur de bioprocédés
Flacon
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485
Eau de qualité supérieure pour une utilisation dans les applications de culture cellulaire. L’eau pour culture cellulaire Corning™ testé à l’eau stérile USP est utilisée pour la préparation de tampons de purification et de chromatographie.
L’eau de culture cellulaire est une eau de haute qualité adaptée à une utilisation comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et d’autres réactifs pour des applications sensibles. Nos sélections de conteneurs de bioprocédés sont adaptées aux applications à grande échelle telles que le nettoyage et la préparation de réactifs en amont et en aval. L’eau de culture cellulaire est soumise à un grand nombre de tests, notamment pour vérifier les propriétés chimiques et physiques figurant dans les monographies de l’USP et de l’EP sur l’eau stérile pour injection (WFI).
Informations sur la commande
Fourni dans un flacon en plastique à l’exception des modèles MT-25-055-LB et -LH, qui sont fournis dans des sachets de milieux souples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Conteneur de bioprocédés
Quantité 1 x 100 L