Learn More
Corning™ Solution de pyruvate de sodium 100 mm
BIOPHARMA
Remplacement suggéré pour 25-000-CIR
68.06€
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C
Forme Liquide
Type de produit Pyruvate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
Format Bouteille en plastique
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15323581
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
25-000-CI
100 mL
68.06€
6 pièces
Description
Description
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
  • Avec 8,5 g/l de NaCl
Spécification
Spécification
2° à 8°C
Pyruvate de sodium
Bouteille en plastique
Liquide
Stérilisation par filtration