Learn More
Corning™ Solution de bicarbonate de sodium
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
Avantage technique : Produit fabriqué selon des normes de pointe pour une faible teneur en endotoxines et des résultats supérieurs. Le bicarbonate de sodium est utilisé dans le cadre d’un système de tampon couramment utilisé pour maintenir un pH physiologique de 7,2 à 7,4 dans un environnement de culture. Le bicarbonate est un tampon faible qui rend le maintien d’une gamme de pH de 7,2 à 7,6 un peu difficile, mais il n’est pas toxique et constitue une source de nutriments. Le bicarbonate de sodium n° 25-035 est inclus dans une solution à 7,5 % préparée dans de l’eau pour injection (EPI) de qualité. Pour plus d’informations sur l’utilisation correcte, reportez-vous au tableau d’ajout inclus dans la section Informations techniques à gauche. - Un certificat d’analyse complet est disponible pour chaque lot, ainsi que des informations complètes sur la formulation
Les certificats de milieu Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Les certificats de milieu Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Bicarbonate de sodium |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Format | Bouteille en plastique |
| pH | 7,8 à 8,2 |
| Quantité | 6 x 100 mL |