Learn More
Corning™ Milieu RPMI 1640 (Mod.) 1X avec L-glutamine
Faibles niveaux garantis d’endotoxines ≤ 0,025 EU/ml
104.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | RPMI 1640 |
pH | 7,2 à 7,4 |
Code produit | Marque | Avec additifs | Sans additif | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Avec additifs | Sans additif | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15303541
|
Corning™
10-040-CV |
Glutamine | Aucun | 6 × 500 ml | RPMI 1640 |
104.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Les milieux prêts à l’emploi pour la culture cellulaire mammifère in vitro sont fournis dans des flacons en plastique en polyéthylène teraphtalate (PET)
- Les revêtements de bouchons soudés par ultrasons éliminent les résines ou colles toxiques qui pourraient se lixivier dans le milieu
- Expédié à température ambiante
Spécification
2° à 8°C | |
Liquide | |
RPMI 1640 | |
7,2 à 7,4 |