Learn More
Corning™ Revêtement de cuve sans gousset
Code produit. 17223594 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1090 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17223594
Marque: Corning™ 9130080
Conçu pour s’adapter aux cuves cylindriques
Ce revêtement de cuve de 1 090 L permet d’éliminer la contamination croisée sans nécessiter de nettoyage et de validation des cuves, tout en prolongeant la durée de vie des cuves réutilisables. Chaque sachet est irradié et conditionné individuellement pour assurer la stérilité. Il est idéal pour les applications biopharmaceutiques.
’La gamme de revêtements de cuve irradiés Corning est conçue pour s’adapter aux cuves cylindriques. Les revêtements de cuve sont fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) et sont disponibles en plusieurs tailles. Caractéristiques et avantages
  • Irradiation aux rayons gamma, conditionnement individuel
  • Sans composant dérivé d’animaux
  • Éliminez les coûts de nettoyage et de validation des cuves associés
  • Réduisez les coûts de main-d’œuvre et augmentez les délais d’exécution
  • Éliminez les risques liés à la contamination croisée
  • Prolongez la durée de vie des cuves réutilisables afin de réduire les dépenses en immobilisations
  • Diverses tailles disponibles
  • Les certificats Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 1090 L
    Matériau PEBD
    À utiliser avec (application) Applications biopharmaceutiques