Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Marque: Corning™ 91-100-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Spécification
Métallocène | |
100L | |
1 de chaque |
Stérile | |
Port 1, 2 ; longueur de tubulure de 24 po avec 0,375 po de dia. int. Connecteur CPC mâle avec raccord de 0,375 po, housse de protection et pinces ; port 3 ; tubulure de 36 po, 0,125 po de dia. int., avec raccord de 0,125 po et luer mâle | |
1/boîte |