Learn More
Corning™ Milieu de séparation des lymphocytes
Conçu pour l’isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué.
50.64€ - 231.00€
Spécification
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu de séparation des lymphocytes |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15363661
|
Corning™
25-072-CI |
1 x 100 mL |
50.64€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15373661
|
Corning™
25-072-CV |
1 x 500 mL |
231.00€
500mL |
Expédition estimée: 29-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Solution stérile de polysucrose et de diatrizoate iso-osmotique
- Teneur en endotoxines plus faible
- A une faible viscosité
- Densité de 1,077-1,080 g/ml à 20°C
Informations sur la commande
Conditionnées dans des flacons en PET.
Spécification
15° à 30°C | |
Liquide | |
Milieu de séparation des lymphocytes | |
Stérile |